Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ HiPerform™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System with EmGFP
Código de producto. 17144529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17144529 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17144529 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K493400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sistema de expresión de ARNi miR lentiviral Pol II BLOCK-iT™ HiPerform™ con EmGFP
Los kits de vectores de expresión de ARNi miR Pol II Block-iT™ combinan las ventajas de los vectores de ARNi tradicionales (expresión estable y capacidad para utilizar la inserción viral) con las capacidades para la expresión específica de tejidos y la reducción de varios objetivos de la misma transcripción. Los kits de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ y los sistemas de expresión de ARNi miR Pol II lentiviral BLOCK-iT™ están diseñados para expresar miARN artificiales concebidos para alcanzar un 100 % de homología con la secuencia objetivo y dar lugar a una escisión específica. Con el galardonado diseñador de ARNi BLOCK-iT™ de Invitrogen, más del 70 % de las construcciones producen más de un 70 % de reducción. La familia de vectores de la expresión Invitrogen Pol II incluye:
–Fuerte expresión del promotor inmediato-precoz del CMV, con la opción de utilizar EF-1α, promotores específicos de tejidos u otros promotores a través de MultiSite Gateway™.
–Compatibilidad con muchos de los vectores de destino (DEST) Gateway™ de Invitrogen para la expresión génica de los vectores.
–Capacidad para controlar el inicio de la respuesta de ARNi con un nuevo kit de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ con EMGFP (n.º de referencia K493900).
–Un nuevo vector de destino en el sistema de expresión de ARNi miR Pol III lentiviral HiPerform™ BLOCK-iT™ con EmGFP. El nuevo vector contiene una secuencia estabilizante de ARNm (WPRE) y una secuencia de importación nuclear (cPPT) que generan hasta cinco veces más titulaciones de virus y niveles de expresión de GMPP. Además, la resistencia a la blasticidina se expresa desde el promotor PGK-1 de ratón para evitar la parada después de múltiples pasajes.
–La expresión cocistrónica de esmeralda GFP (EmGFP) da como resultado una correlación de la expresión de la EmGFP con la actividad de reducción de su ARNi miR.
–Expresión de más de un ARNi miR diseñado en la misma transcripción, lo que permite la reducción de varios genes de forma simultánea y la generación de fenotipos sintéticos
El nuevo kit de vector de expresión de ARNi miR Pol II inducible BLOCK-iT™ con EmGFP ofrece la capacidad de regular experimentos ARNi. Este kit contiene el vector pT-REx-DEST30 Gateway™, que tras aplicar sencillas técnicas de clonación y transporte, produce un vector de expresión ARNi miR adecuado para la reducción inducible. El vector pT-REx-DEST30 Gateway™ contiene el promotor CMV con dos copias de la secuencia del operador de tetraciclina (tetO2), lo que permite una expresión de alto nivel y regulada. Esto permite el estudio de la pérdida de función en una línea celular transfectada de forma estable incluso si el gen de interés es esencial. Además, la inducción de la expresión de ARNi miR puede ser detenida para que los cambios fenotípicos puedan ser medidos durante la recuperación de la función génica.
Para una variedad de opciones de expresión, el casete ARNi miR, que contiene EmGFP (solo vector miR pcDNA™6.2-GW/EmGFP), las regiones de flanqueo de miR y un miARN homólogo al objetivo de interés, se pueden mover fácilmente a una variedad de vectores DEST. Esto ocurre a través de reacciones de recombinación Gateway™ en las que el casete ARNi miR se transfiere a un vector pDONR™ (reacción BP) y luego a un vector DEST (reacción LR) de elección. El sistema HiPerform™ dispone del nuevo vector pLenti6.4/R4R2/V5-DEST para titulaciones de virus altas y expresión de EmGFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Contenido y almacenamiento El sistema de expresión de ARNi miR lentiviral Pol II BLOCK-iT™ HiPerform™ con EmGFP contiene el kit de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP además de todos los reactivos necesarios para la clonación Gateway™ en el sistema de expresión lentiviral, lo que incluye: el vector pLenti6.4/R4R2/V5-DEST, vector de control pLenti6.4/CMV/V5-MSGW/lacZ, pDONR™221, pENTR5’/EFα1p, pENTR5’/CMVp, kit de soporte Bsd lentiviral ViraPower™ (mezcla de envase ViraPower™, reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 y blasticidina), línea de células 293FT, E. coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™, E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10 y mezclas de enzimas Gateway™ LR y BP Clonase™ II. Almacene el reactivo Lipofectamine™ 2000 a + 4 °C (no congelar). Almacene los vectores, la mezcla de envase ViraPower™, la blasticidina, y ambas mezclas de enzimas Clonase™ II a -20 °C. Almacene las células competentes a -80 °C. Almacene la línea celular 293FT en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Tipo de entrega Lentiviral
N.º de reacciones 20 Reactions
Línea de productos BLOCK-iT, HiPerform
Tipo de producto Pol II miR RNAi Expression Vector Kit
Promotor EF-1α, CMV
Etiqueta de proteína Marcador epítopo V5
Cantidad 20 reacciones
Tipo de RNAi miARN
Gen marcador GFP (EmGFP)
Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
Promotor del marcador de selección Promotor de PGK
Vector pLenti