Learn More
Invitrogen™ Control fluorescente BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red
Código de producto. 10726393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 × 125 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10726393 2 × 125 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10726393 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14750100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El control fluorescente BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red ofrece lo siguiente:
El control fluorescente BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red es un indicador ideal de la eficacia de transfección por lípidos para experimentos de ARNi, especialmente los que usan el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX. La secuencia del control fluorescente BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red no es homóloga a ningún gen conocido, lo que evita la inducción de eventos celulares inespecíficos causados por la introducción del dúplex en las células. El control fluorescente BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red ofrece lo siguiente:
  • Una señal Alexa Fluor™ 555* fuerte, fácilmente detectable y fotoestable que indica la eficacia de la transfección.
  • Modificaciones químicas para una señal celular más clara y más persistente con etiquetado ARNip.
  • Correlación de probada eficacia de transfección con moléculas ARNip Stealth RNAi™ y ARNip tradicionales. *Este tinte se puede detectar mediante conjuntos de filtros estándares diseñados para los fluoróforos de rodamina Alexa Fluor™ 555, Cy™3, DsRed y Texas Red™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El control fluorescente BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red se proporciona a una concentración de 20 µM. Almacenar a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente.
    Tipo de control Control de transfección
    Método de detección Fluorescente
    Tipo de muestra ARN
    Para utilizar con (aplicación) Transfección de ARN
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor 555
    Línea de productos Alexa Fluor, BLOCK-iT
    Tipo de producto Control de transfección fluorescente rojo
    Cantidad 2 × 125 μl
    Tipo de RNAi ARNip
    Condiciones de envío Hielo seco