Learn More
JP Selecta™ Bloque de digestión Block Digest™
Descripción
Includes
Bloque calentador de metal, programador de tiempo, temperatura, gradilla de soporte de tubo, colector de gas y tubo de digestión
- Bloque seco
- Conectado a la unidad de proceso programable
- Mínima manipulación de las muestras
- Calentamiento uniforme
- Capacidad para almacenar 20 programas de cuatro pasos para temperatura o tiempo
- Puerto RS-232 para el registro de temperatura
- Programación de digestión desde ordenador
- No requiere bombas especiales de chorro de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloquear digestor |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la estimación del nitrógeno con el método kjehdahl |
| N.º de lugares | 20 |