Descripción
- Es un antibiótico atineoplásico.
- Mezcla de antibióticos glicopéptidos citotónicos que reacciona con el ADN y causa la escisión de la cadena; también se ha demostrado que tienen un tipo de actividad de la transferasa de oxígeno. La bleomicina A2 es el componente principal de la bleomicina empleada clínicamente.
- Las bleomicinas difieren entre sí en la amina terminal y muestran una actividad biológica variable.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9041-93-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | >99.0% |
| Fórmula molecular | C55H85N17O25S4 |
| Número MDL | MFCD00070310 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Blenoxane, Blexane, Bleo |
| Información de solubilidad | Muy soluble en agua, metanol; ligeramente soluble en etanol. Prácticamente insoluble en acetona, acetato de etilo, acetato de butilo, éter. |
| Clave InChI | WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 1512.62 |
| Mostrar más |