Learn More
Sulfato de Bleomicina (Una mezcla de sales de sulfato de bleomicina) >90%, TRC
Código de producto. 30041192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041192 50 mg 50 miligramos
30041150 5 mg 5 miligramos
30041143 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59580050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9041-93-4
Fórmula molecular C55 H84 N17 O21 S3 . C55 H84 N20 O21 S2 . H O4 S . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 3036.21
Sinónimo Bleomycin, sulfate (salt), Blenoxane, Bleomycin sulfate, Blexane
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S,6S)-2-[(1R,6R) 2S)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,3-diamino-3-oxopropil]amino]-3-oxoxobipropil]-5-metilpirimidina-4-carbonil]amino]-3-[[(2R,3S,4S)-5-[[(2S,3R)-1-[2-[4-[4-(4-(4-carbamimididobutilcarbamoil)-1,3-tiazol-2-il]-1,3-tiazol-2-il]etilamino-3-hidroxi-1-oxobibutano-2-il]amino-3-hidroxi-4-metil-5-oxopentan-2-il]amino]-1-(1H-imidazol-5-il)-3-oxopropoxy]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetiloxan-3-il]oxi-3, 5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il] carbamato (carbatomato); 3-[[2-[2-[2-[[(2S,3R)-2-[[(2S,3S,4R)-4-[[(2S,3R)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,3-diamino-3-oxopropil]amino]-3-oxobipropil]-5-metilpirimidina-4-carbonil]amino]-3-[(2R,3S,4S,5S,6S)-3-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4-carbamoiloxi-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-oxan-2-il]oxy-3-(1H-imidazol-5-il)propanoil]amino]-3-hidroxi-2-metilpentanoil]amino]-3-hidroxibutanoil]amino]-1,3-tiazol-4-il]1,3- tiazol-4-carbonil]amino]propil-dimetilsulfanio; sulfato de hidrógeno; Ácido sulfúrico
SMILES C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]3O)c4cnc[nH]4)C(=O)NCCc5nc(cs5)c6nc(cs6)C(=O)NCCCCNC(=N)N.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]9O)c%10cnc[nH]%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)c%12nc(cs%12)C(=O)NCCC[S+](C)C.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bleomycin Sulfate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C55H84N20O21S2.C55H83N17O21S3.2H2O4S/c1-19-32(72-45(75-43(19)58)24(11-30(57)79)67-12-23(56)44(59)85)49(89)74-34(40(25-13-63-18-68-25)94-53-42(38(83)36(81)28(14-76)93-53)95-52-39(84)41(96-55(62)91)37(82)29(15-77)92-52)50(90)69-21(3)35(80)20(2)46(86)73-33(22(4)78)48(88)65-10-7-31-70-27(17-97-31)51-71-26(16-98-51)47(87)64-8-5-6-9-66-54(60)61;1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;2*1-5(2,3)4/h13,16-18,20-24,28-29,33-42,52-53,67,76-78,80-84H,5-12,14-15,56H2,1-4H3,(H2,57,79)(H2,59,85)(H2,62,91)(H,63,68)(H,64,87)(H,65,88)(H,69,90)(H,73,86)(H,74,89)(H2,58,72,75)(H4,60,61,66);14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);2*(H2,1,2,3,4)/t20-,21+,22+,23-,24-,28-,29+,33-,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,52+,53-;21-,22+,23+,24-,25-,29-,30+,34-,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,53+,54-;;/m00../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 3034.002