Learn More
MedChemExpress Bleomycin sulfate
Código de producto. 16457398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457398 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16457398 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17565
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Bleomycin sulfate is a DNA synthesis inhibitor. Bleomycin hydrochloride is a DNA damaging agent. Bleomycin sulfate is an antitumor antibiotic.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 1512.62 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 9041-93-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad H2O : 255 mg/mL (168.58 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (41.32 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo DNA/RNA Synthesis∣Antibiotic