Learn More
TOKU-E™ Bleomycin ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044055
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044055 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044055 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor B09610x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Bleomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Bleomycin Sulfate in water.
  • CAS Number: 9041-93-4
  • Molecular Formula: C55H84N17O21S3 (Bleomycin A2); C55H84N20O21S2 (Bleomycin B2)
  • Molecular Weight: 2927.17 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces verticillus
  • Spectrum: Bleomycin is used as a selective agent for Gram-negative and Gram-positive bacteria
  • Mechanism of Action: Bleomycins act by intercalation of DNA and RNA. In the presence of oxygen and metal ions, notably copper and iron, Bleomycins form a pseudo-enzyme that induces DNA cleavage.
Bleomycin's anticancer activities include the increase of caspase-3 and p53, and the inhibition of telomerase activity leading to apoptosis. The anti-cancer properties derive from its ability to effect DNA cleavage in cancer cells.
Especificaciones
CAS 9041-93-4
Certificaciones/conformidad Purity >95%
Nombre del producto químico o material Bleomycin
Color Colorless
Contenido y almacenamiento -20°C, Protect from light
Descripción Bleomycin ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in Water
Concentración 10 to 10.5 mg/mL
Formulario Líquido
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid, in water
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Grado de pureza o calidad >95%
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack
Fuente Streptomyces verticillus
Especie Bacteria