Learn More
Sal de clorhidrato de bleomicina A5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bleomycin A5 hydrochloride |
| CAS | 55658-47-4 |
| Fórmula molecular | C57 H89 N19 O21 S2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N1-[3-[(4-Aminobutyl)amino]propyl]bleomycinamide Hydrochloride Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H89N19O21S2.ClH/c1-22-35(73-48(76-46(22)61)27(14-33(60)80)68-15-26(59)47(62)86)52(90)75-37(43(28-16-65-21-69-28)95-56-45(41(84)39(82)31(17-77)94-56)96-55-42(85)44(97-57(63)92)40(83)32(18-78)93-55)53(91)70-24(3)38(81)23(2)49(87)74-36(25(4)79)51(89)67-13-8-34-71-30(20-98-34)54-72-29(19-99-54)50(88)66-12-7-11-64-10-6-5-9-58;/h16,19-21,23-27,31-32,36-45,55-56,64,68,77-79,81-85H,5-15,17-18,58-59H2,1-4H3,(H2,60,80)(H2,62,86)(H2,63,92)(H,65,69)(H,66,88)(H,67,89)(H,70,91)(H,74,87)(H,75,90)(H2,61,73,76);1H/t23-,24-,25-,26+,27+,31+,32-,36+,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45+,55-,56+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)c6nc(cs6)C(=O)NCCCNCCCCN |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S,6S)-2-[(1R,2S)-2-[[6-amino-2-[(1S)-3-amino-1-[[(2S)-2,3-diamino-3-oxopropil]amino]-3-oxopropil]-5-metilpirimidina-4-carbonil]amino]-3-[[(2R,3S,4R)-5-[[(2S,3R)-1-[2-[4-[4-[3-(4-aminobutilamino)propilcarbamoil]- 1,3-tiazol-2-il]-1,3-tiazol-2-il]etilamino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-4-metil-5-oxopentan-2-il]amino]-1-(1H-imidazol-4-il)-3-oxopropoxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il] carbamato; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 1477.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1475.5689 |