Learn More
Interscience Mezclador JumboMix 3500P CC. Licuadora de laboratorio de 3500 ml
Código de producto. 10070321
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 - 3750 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10070321 200 - 3750 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10070321 Proveedor Interscience N.º de proveedor 031230
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
JumboMix 3500 P CC permite la homogeneización rápida de muestras grandes. Es un homogeneizador de laboratorio potente y fácil de usar.
Licuadora de laboratorio de 3500 mL para preparación de muestras sólidas: Puerta lisa de acero inoxidable, display digital, velocidad variable, palas regulables (220-240V). Se suministra con:
  • 1 cable de alimentación
  • 1 guía rápida de usuario
  • 1 manual de usuario
  • 1 paquete gratuito de bolsas para licuadora
Especificaciones
Tensión 220/240 V
Requisitos eléctricos 220 V, 50 Hz
Caballos de fuerza 400 W
Vataje 400 W
Capacidad (métrico) 200 - 3750 mL
Intervalo de volumen (imperial) 0,35 puntos a 6,60 puntos
Intervalo de volumen (métrico) 200 ml a 3750 ml
Fondo (imperial) 185,04 in
Fondo (métrico) 47 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 51.2 x 52.3 x 46.8 cm
Altura (imperial) 18,43 in
Altura (métrico) 46.8 cm
Longitud (imperial) 20,59 in
Longitud (métrico) 52.3 cm
Anchura (imperial) 20,16 in
Anchura (métrico) 51.2 cm
Material de base Acero inoxidable
Material del recipiente Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (manual analítico bacteriológico)
Descripción El JumboMix 3500 P CC mezcla eficientemente cualquier tipo de muestra, hasta 400 g, para una extracción bacteriana óptima. Está equipado con un sistema patentado de palas ajustables para adaptarse a cualquier muestra. También es ideal para agrupar muestras. La pantalla multifunción permite un fácil control de los parámetros de mezcla.
Para utilizar con (aplicación) El JumboMix es ideal para la mezcla de muestras en fórmulas para bebés, chocolate, carne picada... Es útil para pruebas de E. coli O157:H7, Trichinella (modelo WarmMix), Salmonella spp, parásitos Cryptosporidium y Giardia.
Para utilizar con (equipo) bolsa de muestra
Incluye Entregado con: 1 bandeja de goteo de seguridad, 1 cable de alimentación, 1 manual de usuario, 1 guía rápida de usuario, 1 paquete gratuito de bolsas para licuadora
Modelo JumboMix 3500 P CC
N.º de carreras 1,5, 3, 4,5, 6 golpes/seg.
Cantidad de embalaje 1
Tipo de producto Mezclador
Frecuencia 50/60 Hz