Learn More
R&D Systems™ (±)-Blebbistatin
Código de producto. 30002125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002125 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30002125 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1760/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.41€
    428.40€ / 10 miligramos
    Ahorro 47.01€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of myosin II ATPase activity
(±)-Blebbistatin is a selective inhibitor of myosin II ATPase activity; inhibits contraction of the cleavage furrow without disrupting mitosis or contractile ring assembly. (?)-Blebbistatin rapidly and reversibly blocks cell blebbing, and disrupts directed cell migration and cytokinesis in vertebrate cells. (?)-Blebbistatin inhibits arterial thrombosis development, reduces infiltration of inflammatory cells, and reduces damage to vascular tissue in vivo in a mice model of arterial thrombosis.
Active and Inactive Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Blebbistatin
CAS 674289-55-5
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C18H16N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.34
Pureza >98%
Peso molecular 292.338