Learn More
BRAND™ Matraz aforado Blaubrand™ PURprotect™ de vidrio de borosilicato de clase A recubierto
Código de producto. 10719375 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Tolerancia:
± 0,1 mL
± 0,25 ml
±0,15 ml
±0,4 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Tolerancia unitSize
10719375 1000 mL 24/29 Estrecho ±0,4 ml cada uno
10505125 500 mL 19/26 Estrecho ± 0,25 ml paquete de 2
10440285 50 mL 14/23 Ancha ± 0,1 mL paquete de 2
10788805 100 mL 14/23 Estrecho ± 0,1 mL 2 PCS
10709375 200 mL 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
10401055 250 mL 14/23 Estrecho ±0,15 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10719375 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36553
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A recubierto BRAND Blaubrand™ PURprotect™ ayudará a contener los fragmentos de vidrio en caso de rotura gracias a su funda protectora. En comparación con los matraces de vidrio sin revestimiento, la carga electrostática no aumenta. El revestimiento de color azul claro facilita la distinción óptica.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con la norma DIN EN ISO Normas 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • El recubrimiento PUR envuelve los matraces aforados como una piel protectora. En caso de rotura, el revestimiento de seguridad ayuda a contener los fragmentos de vidrio.
  • En comparación con los matraces de vidrio sin revestimiento, la carga electrostática no aumenta.
  • El revestimiento de color azul claro facilita la distinción óptica.
  • La temperatura máxima de funcionamiento con calor seco es de °135 C (tiempo de exposición < 30 minutos).
  • Autoclave frecuente a 121 °C reduce la protección contra astillas.
  • Limpieza hasta un máximo de 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente con recubrimiento azul claro
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Estilo de cuello Estrecho
N.º por caja 1 unidad
Tolerancia ±0,4 ml
Clase A
Tamaño del tapón 24/29