Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de vidrio de una marca BLAUBRAND™, clase A, USP, certificadas
Código de producto. 15338207 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 mL
4 ml
5 ml
7 ml
15 ml
25 ml
40 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15338207 0,5 ml paquete de 12
15188254 1 ml paquete de 12
15121607 2 ml paquete de 12
15214069 3 mL paquete de 6
15181627 4 ml paquete de 6
15181307 4 ml cada uno
15197655 5 ml cada uno
15208918 7 ml paquete de 6
15128264 15 ml paquete de 6
15198254 25 ml paquete de 6
15379212 40 ml paquete de 6
15111677 100 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15338207 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 30601
En stock
El esmalte azul de alto contraste ofrece una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Hecho de AR-GLAS™
  • La geometría de flujo optimizada en la punta garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
  • Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
  • Disponible en todos ISO tamaños de 0,5 a 100 ml
  • Se suministra con número de lote y adjunto. USP certificado de lote en embalaje original
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Clase A
Material AR-GLAS
Esterilidad No estéril
Graduado No
Color Negro
Volumen (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta con perilla
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Pipeteador