Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla y con una marca Blaubrand™
Código de producto. 11323854 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
2,5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11323854 2,5 ml paquete de 6
11303854 1 ml 12 PCS
11323864 20 ml 6 PCS
11313854 2 ml 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11323854 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 29704
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clase única AS Pipetas volumétricas de vidrio sódico-cálcico con 1 marca y graduación azul con un volumen de 20 ml, una tolerancia de 0,03 ± ml, y una longitud total de 510 ±10 milímetros.
  • Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • Marcado DE-M con número de lote
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste
  • Calibradas para administrar (Ex)
  • Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
  • También disponible con certificado individual o certificado de calibración DAkkS (antes DKD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6/paq.
Volumen (métrico) 2,5 ml
Tipo Pipeta de pera de una marca