Learn More
BRAND™ Pipeta graduada BLAUBRAND™
Código de producto. 12078359 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
± 0,1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
12078359 ± 0,1 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 12078359 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 28415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    63.38€ / paquete de 6
    Ahorro 32.62€
    33% Descuento
En stock
La pipeta graduada BLAUBRAND™ incluye un tapón de algodón.
  • Teclee 3 (cero en la parte superior)
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera, 5 segundos
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,1 mL
Enchufe del aspirador Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Descripción TD, Ex
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Volumen (métrico) 25 ml