Learn More
BRAND™ Probeta graduada de vidrio BLAUBRAND™ de clase A, certificación USP
Código de producto. 15358286 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,5 ml
5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
15358286 500 ml 5 ml paquete de 2
15734037 25 ml 0,5 ml paquete de 2
15584409 2000 ml 20 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15358286 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.04€
    114.88€ / paquete de 2
    Ahorro 36.16€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Clase A, USP Certificado, calibrado 'Para contener'
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3, conocido por su bajo coeficiente de expansión y excelente resistencia química.
  • Cuenta con una impresión de esmalte azul para una durabilidad óptima y fácil lectura.
  • Equipado con pico vertedor y una base de vidrio hexagonal resistente para un manejo cómodo y estabilidad.
  • Disponible en una gama completa de ISO tamaños desde 5 mL hasta 2000 mL
  • Calibrado «para contener»
  • Cada unidad se suministra con un número de lote y un USP Certificado de lote en embalaje original para trazabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Certificado de lote USP
Graduaciones 5 ml
Subdivisión 5 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 365 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP
Tolerancia ±2 mL
Tipo de producto Probeta graduada