Learn More
Brand™ Pipetas con perilla de clase AS Blaubrand™ Eterna™, con certificado
Código de producto. 15835562 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 20 mL
Código de producto.
15835562 Capacidad: 20 mL
1 options
Código de producto. 15835562 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 950514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Se entrega con certificado de conformidad USP individual.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad USP individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcado DE-M
Color Amarillo
Volumen (métrico) 20 ml
Longitud (métrico) 510 mm
Tipo Pipeta de bulbo volumétrica