Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de clase AS Blaubrand™ Eterna™, con certificado de lote
Código de producto. 15821508 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15821508 10 ml paquete de 6
15811508 5 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15821508 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 230512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.10€
    43.00€ / paquete de 6
    Ahorro 12.10€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia 0,02 mL
Color Rojo
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta de bulbo volumétrica