Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A ETERNA™ Blaubrand™
Código de producto. 15875532 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15875532 250 ml cada uno
15825532 5 ml cada uno
15845532 10 ml cada uno
15835532 25 ml cada uno
15855532 20 ml cada uno
15865532 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15875532 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 936851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M. Se entrega con certificado individual de
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,15 ml
Estilo de cuello Estrecho
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón