Learn More
BRAND™ Matraces aforados ETERNA™ BLAUBRAND™ de clase A de la USP, con certificado
Código de producto. 15875562 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15875562 50 ml cada uno
15885562 100 ml cada uno
15895562 200 ml cada uno
15805572 250 ml cada uno
15815572 500 ml cada uno
15825572 1000 ml cada uno
15835572 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15875562 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 956847
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M. Se entrega con certificado individual de
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,06 ml
Estilo de cuello Estrecho
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 12/21