Learn More
BRAND™ Matraces aforados ETERNA™ BLAUBRAND™ de clase A de la USP, con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,25 ml |
| Estilo de cuello | Estrecho |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Mostrar más |