Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A Blaubrand™ ETERNA
Código de producto. 11824000 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11824000 500 ml 5 ml paquete de 2
11893990 25 ml 0,5 ml 2 PCS
11804000 50 ml 1 ml 2 PCS
11883990 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10339710 2000 ml 20 ml cada uno
10024070 5 ml 0,1 ml paquete de 2
10742321 1000 ml 10 ml 1 PCS
10657851 100 ml 1 ml paquete de 2
11814000 250 mL 2 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11824000 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    76.55€ / paquete de 2
    Ahorro 26.45€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA incluyen tobera integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
  • Probeta de medición de perfil alto de clase A fabricada con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 4788
  • Esterilizable en autoclave
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Con boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
  • Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Certificado de lote
Báscula DE-M Marcando, Amber
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 5 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Ámbar
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 365 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±2,5 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada