Learn More
BRAND™ Bureta compacta BLAUBRAND™
Código de producto. 10287162 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10287162 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10287162 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13913
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil de limpiar
  • La nueva generación de buretas de BRAND™
  • Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil de limpiar
  • Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables
  • Vidrio Boro 3.3
  • Llave de paso de PTFE extraíble
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Todas las buretas BlauBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 10 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,02 ml
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tolerancia ±0,02 ml
    Volumen del depósito (métrico) 10 ml
    Tipo Bureta compacta
    Class Clase AS
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385