Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta BLAUBRAND™ con frasco de plástico
Código de producto. 10695885 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10695885 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10695885 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    139.70€ / paquete de 1
    Ahorro 13.30€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Todos los componentes individuales son reemplazables.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Clase AS, marcado DE-M
  • Graduaciones en azul
  • Incluye frasco de LDPE de 1000 ml con pedestal, tubo de llenado de PVC y llave de paso de PTFE desmontable
  • DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Se suministra con el número de lote y un certificado de lote en el embalaje original.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS
  • Soporte/Pinza no incluidos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,05 ml
    Incluye Frascos de PE
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tolerancia ±0,03 ml
    Tipo Bureta automática
    Class Clase AS
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, USP