Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta BLAUBRAND™ con frasco de LDPE
Product Code. 10013494 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
10013494 10 ml cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10013494 Supplier BRAND™ Supplier No. 23819
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La bureta automática compacta BLAUBRAND™ incluye un frasco de LDPE de 1000 ml y una tira Shellbach azul.
  • Rápida de desmontar y fácil de limpiar
  • Fácil de reparar
  • Todos los componentes individuales son reemplazables
  • Clase AS, marcado DE-M y vidrio borosilicatado 3.3
  • Llave de paso de PTFE desmontable
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Se suministra con el número de lote y un certificado de lote en el embalaje original.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Botella de LDPE de 1000 ml, azul Schellbach Raya
Garantía 12 meses
Class Clase AS
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.