Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado
Código de producto. 15613894 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
10 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15613894 6 mL cada uno
15423393 10 ml cada uno
15353558 30 ml cada uno
15536124 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15613894 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 950608
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibradas para administrar (TD, Ex). La pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BRAND™ BLAUBRAND™ con certificado proporciona un tiempo de espera de sólo 5 segundos. Se entrega con certificado de conformidad USP individual.
  • Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Clase AS, marcado DE-M
  • Tiempo de espera, 5 segundos
  • Incluye certificado de lote USP.
  • Se entrega con certificado de conformidad USP individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,01 ml USP
Calibrado Sí
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Tipo de graduación Marcado DE
Color Naranja
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Pipeta de bulbo volumétrica