Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Clase AS, marcado DE-M
- Tiempo de espera, 5 segundos
- Todas™ las pipetas de bulbo BLAUBRAND se suministran con el número de lote y. se adjunta un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante
- Se entrega con certificado de conformidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Tipo de graduación | Una marca |
| Tolerancia | ± 0,2 mL |
| Color | Negro |
| Volumen (métrico) | 9 ml |
| Mostrar más |