Learn More
BRAND™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™
Código de producto. 15260908 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15260908 1000 ml cada uno
15230908 100 ml paquete de 2
15290898 10 ml paquete de 2
15210908 50 ml paquete de 2
15287289 5 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15260908 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.62€
    89.59€ / paquete de 1
    Ahorro 25.03€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye base de vidrio hexagonal para mayor estabilidad. La boquilla facilita el vertido sin derrames.
  • Probeta graduada con boquilla y base de vidrio hexagonal
  • Vidrio de borosilicato (Boro 3.3) conforme a DIN en ISO 4788
  • Clase A, marcado DE-M
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Graduaciones impresas en azul
  • Incluye certificado de lote USP
  • También disponible con certificado individual USP previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Incluye Certificado de lote USP
Báscula Marcado DE-M
Graduaciones 10 ml
Límite de error ±5mL
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 465 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP
Tolerancia ±1 mL
Tipo de producto Probeta graduada