Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Código de producto. 11884150 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11884150 50 mL 1 mL 2 PCS
11303894 100 mL 1 mL 2 PCS
11313894 250 mL 2 ml 2 PCS
10597561 1000 ml 10 ml cada uno
11323894 500 ml 5 ml 2 PCS
11863990 10 ml 0,2 ml 2 PCS
11873990 25 ml 0,5 ml 2 PCS
11874150 5 ml 0,1 ml 2 PCS
10799701 2000 ml 20 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11884150 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32128
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 50 mL
Incluye Certificado de lote
Báscula Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 1mL
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 200 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±0,5 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada