Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Código de producto. 11323894 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11323894 500 ml 5 ml 2 PCS
11303894 100 mL 1 mL 2 PCS
11313894 250 mL 2 ml 2 PCS
10597561 1000 ml 10 ml cada uno
11884150 50 mL 1 mL 2 PCS
11863990 10 ml 0,2 ml 2 PCS
11873990 25 ml 0,5 ml 2 PCS
11874150 5 ml 0,1 ml 2 PCS
10799701 2000 ml 20 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11323894 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32154
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Certificado de lote
Báscula Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 5 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 365 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±2,5 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.