Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de polipropileno Blaubrand™
Código de producto. 15603967 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15603967 10 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15603967 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 37241
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ está disponible con cuello estrecho o cuello ancho en diversos tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de polipropileno incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Junta esmerilada NS de 7/16
Incluye Tapón de poliestireno
Capacidad (métrico) 10 ml