Learn More
BRAND™ Probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™
Código de producto. 11788138 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11788138 100 ml 2 PCS
10757791 1000 ml cada uno
11828341 10 ml paquete de 2
11838341 25 ml paquete de 2
11848341 50 ml 2 PCS
11858341 250 ml paquete de 2
11868341 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11788138 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    73.60€ / paquete de 2
    Ahorro 72.40€
    49% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal. Las probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase ABRAND™ Blaubrand™ están calibradas para contener el líquido dentro del recipiente.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal
  • Altura sin tapón
  • Todas las probetas BLAUBRAND™ se entregan con el número de lote y se incluyen un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 285 mm
Incluye Certificado de lote, tapón de polipropileno
Báscula Graduaciones de esmalte azul
Material del tope Polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada