Learn More
BRAND™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™
Código de producto. 15198635 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15198635 250 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15198635 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.83€
    67.40€ / paquete de 2
    Ahorro 14.43€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye base de vidrio hexagonal para mayor estabilidad. La boquilla facilita el vertido sin derrames.
  • Probeta graduada con boquilla y base de vidrio hexagonal
  • Vidrio de borosilicato (Boro 3.3) conforme a DIN en ISO 4788
  • Clase A, marcado DE-M
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Graduaciones impresas en azul
  • Incluye certificado de lote USP
  • También disponible con certificado individual USP previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 250 ml
Incluye Certificado de lote USP
Báscula Marcado DE-M
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 1 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 335 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP
Tolerancia ±0,5 mL
Tipo de producto Probeta graduada