Learn More
BRAND™ Pipetas graduadas BLAUBRAND™
Código de producto. 11835830 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11835830 0,2 ml 12 PCS
11818311 0,1 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11835830 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 27704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricación de AR-GLAS™. Las pipetas graduadas BLAUBRAND™ están calibradas para contener (TC, in.)
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Clase A, marcado DE-M
  • Límites de error y subdivisión según DIN 12689
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Todas las pipetas graduadas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,002 ml
Calibrado Sí
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad Clase A
Clase A
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,002 mL
Cantidad 12/paq.
Color Blanco
Volumen (métrico) 0,2 ml
Longitud (métrico) 360 mm