Descripción
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 86,9 cm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Altura (métrico) | 4 cm |
| Incluye | Husillo de PTFE |
| Llaves de paso | Recto |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |