Learn More
BRAND™ Microburetas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™ con husillo de PTFE
Código de producto. 11864050 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11864050 5 ml paquete de 2
10672441 2 ml paquete de 2
10018500 10 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11864050 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 24597
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las buretas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ con husillo de PTFE están calibradas para suministrar contenidos que corresponden a un volumen especificado.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. Conforme a DIN EN ISO 385)
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Patrón de Bang
  • Tiras Schellbach
  • Incluye llave de paso intercambiable de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Incluye soporte.
  • Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 900 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Tiras Schellbach
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,01 ml
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385