Descripción
- Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. Conforme a DIN EN ISO 385)
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Patrón de Bang
- Tiras Schellbach
- Incluye llave de paso intercambiable de la válvula de aguja con husillo de PTFE
- Incluye soporte.
- Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
- Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Longitud (métrico) | 660 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,01 ml |
| Incluye | Tiras Schellbach |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,01 ml |
| Class | Clase AS |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |