Learn More
BRAND™ Buretas compactas de vidrio borosilicatado BLAUBRAND™, con certificado
Código de producto. 15884958 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15884958 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15884958 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 913916
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Las buretas compactas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ también son fáciles de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables. Se entrega con certificado de conformidad ind
  • Incluye llave de paso de PTFE extraíble
  • Rápida de desmontar y fácil de limpiar.
  • Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tira Schellbach.
  • Se entrega con certificado de conformidad individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Longitud (métrico) 800 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tolerancia ±0,03 ml
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385