Learn More
BRAND™ Buretas compactas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™
Código de producto. 10464342 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10464342 50 ml cada uno
10397482 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10464342 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13918
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Las buretas compactas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ también son fáciles de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables.
  • Incluye llave de paso de PTFE extraíble
  • Rápida de desmontar y fácil de limpiar.
  • Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tira Schellbach.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 800 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de paso de PTFE extraíble
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,05 ml
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, USP