Learn More
BRAND™ Buretas de borosilicato BLAUBRAND™ con llave de paso lateral de PTFE
Código de producto. 10170321 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10170321 10 ml paquete de 2
10538521 25 ml paquete de 2
10633551 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10170321 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13844
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las buretas de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ con llave de paso lateral de PTFE están calibradas para suministrar contenidos que corresponden a un volumen especificado.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tira Schellbach.
  • Longitud aprox. 800 mm.
  • Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 800 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen del depósito (métrico) 10 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385