Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3) según DIN EN ISO 385.
- Clase AS
- Marcado DE-M
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Incluye llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE (llave de paso intermedia con llave de PTFE).
- Puesta a cero automática.
- Llave de paso intermedia 4 NS/19 para recircular el líquido residual.
- Altura total aprox. 1 m, con frasco de 2000 ml de vidrio sodocálcico (se vende por separado)
- Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco, llave de paso de la válvula de aguja, husillo de PTFE |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Tira Schellbach |
| Material de la llave de paso | Llave de PTFE |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Class | Clase AS |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385, USP |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?