Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con llave de paso lateral
Código de producto. 10673202 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10673202 50 ml cada uno
11956129 10 ml cada uno
10418952 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673202 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 22523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.93€
    256.16€ / paquete de 1
    Ahorro 58.77€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
La bureta automática BLAUBRAND™ incluye una llave de paso lateral y tira Schellbach azul.
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Schellbach raya
  • Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Puesta a cero automática
  • La botella de vidrio sódico-cálcico de 2000 mL se vende por separado (ver 126965, ™ Botellas MARCA™ BISTABIL para buretas automáticas)
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote por paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Tira Schellbach azul
Llaves de paso Llave de paso de seguridad lateral
Garantía 12 meses
Tipo Bureta