Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™
Código de producto. 10359951 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10359951 25 ml cada uno
10428952 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10359951 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 22762
En stock
Bureta automática BLAUBRAND™ equipada con una llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Tira Schellbach azul
Llaves de paso llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE
Garantía 12 meses
Tipo Bureta