Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla con marca 1 Blaubrand™ AR-Glas™, con certificado
Código de producto. 15855522 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15855522 25 ml cada uno
15811475 3 ml cada uno
15815522 4 ml cada uno
15821475 5 ml cada uno
15825522 6 ml cada uno
15835522 7 ml cada uno
15804968 15 ml cada uno
15894958 10 ml cada uno
15865522 30 ml cada uno
15875522 40 ml cada uno
15885522 50 ml cada uno
12617046 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15855522 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 929715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    37.55€ / paquete de 1
    Ahorro 2.45€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla de 1 marcas BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Se entrega con certificado de conformidad individual.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia ±0,03 ml
Color Azul
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 520 mm
Tipo Pipeta con perilla