Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A USP con tapón de vidrio Blaubrand™
Código de producto. 15252845 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
Tamaño del tapón:
10/16
14/23
Tipo de producto:
Matraces volumétricos
Límite de error:
±0,03 ml
±0,08 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tipo de producto Límite de error unitSize
15252845 25 ml 10/16 Matraces volumétricos ±0,03 ml paquete de 2
15272845 100 ml 14/23 Matraces volumétricos ±0,08 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15252845 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 37464
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de USP de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro. El tapón de vidrio es intercambiable con el tapón de polipropileno. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
  • El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado individual USP bajo solicitud
Material del cierre Vidrio
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,03 ml
N.º por caja 2 unidad
Tipo de producto Matraces volumétricos
Tolerancia ±0,03 mL
Clase A
Tamaño del tapón 10/16