Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Blaubrand™
Código de producto. 11854020 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Límite de error Tamaño de la unidad
11854020 50 ml 14/23 Ancha ±0.10 ml paquete de 2
11843192 10 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml 2 PCS
11818371 5 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml paquete de 2
11894160 20 ml 10/19 Estrecho ±0,04 ml paquete de 2
11804170 25 ml 10/19 Estrecho ±0,04 ml paquete de 2
11834170 50 ml 12/21 Estrecho ±0,06 ml 2 PCS
11864020 100 ml 14/23 Estrecho ±0.10 ml 2 PCS
11834180 200 ml 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
11874020 250 ml 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
11884020 500 ml 19/26 Estrecho ±0,25 ml paquete de 2
10399800 1000 ml 24/29 Estrecho ±0,4 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11854020 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 37406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.65€
    69.83€ / paquete de 2
    Ahorro 16.82€
    19% Descuento
En stock
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y de acuerdo a las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar clase A BRAND™ Blaubrand™ incluye un tapón de polipropileno, reemplazable por un tapón de vidrio ámbar. El matraz oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz. Incluye número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y de lote.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • El vidrio oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz.
  • Incluye tapón de polipropileno, pero es intercambiable con tapón de vidrio ámbar.
  • Se incluyen número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y certificados de lote de USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Material del cierre Polipropileno
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0.10 ml
Estilo de cuello Ancha
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,10 mL
Clase A
Tamaño del tapón 14/23