Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™ con tapón de polipropileno
Código de producto. 10721571 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10721571 10 l cada uno
1 options
Código de producto. 10721571 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 37236
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3. Calibrado para contener (TC, In) Se suministra con certificado y número de lote.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Tapón de poliestireno
  • Graduaciones en azul
  • Marcado DE-M
  • DIN EN ISO 1042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener (TC, In)
Certificaciones/conformidad Calibración DAkkS
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±2 ml
N.º por caja 1 unidad
Tolerancia ±2 ml
Clase A
Tamaño del tapón 45/40