Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A USP con tapón de vidrio de Blaubrand™
Product Code. 15173078 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
100 ml
Tamaño del tapón:
10/19
14/23
Límite de error:
±0,02 ml USP
±0,08 ml de la USP
Unit Size:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Límite de error Unit Size
15173078 100 ml 14/23 ±0,08 ml de la USP paquete de 2
15178434 10 ml 10/19 ±0,02 ml USP paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15173078 Supplier BRAND™ Supplier No. 36979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.05€
    59.89€ / paquete de 2
    Ahorro 10.16€
    14% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con vidrio de borosilicato de clase A y cumple con las normas DIN EN ISO 1042.El matraz aforado de vidrio de borosilicato de Blaubrand ™ clase A USP con tapón de vidrio incluye certificado de lote la USP. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado «para contener» (TC, pulgadas)
  • Tapón de vidrio incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Incluye certificado de lote USP. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud.
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,08 ml de la USP
N.º por caja 2 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 14/23