Learn More
Blattellaquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Blattellaquinone |
| CAS | 849762-24-9 |
| Fórmula molecular | C12H14O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3,6-Dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)methyl 3-Methylbutanoate, Gentisylquinone Isovalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)5-12(15)16-7-9-6-10(13)3-4-11(9)14/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC(=O)OCC1=CC(=O)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutanoato de (3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |