Learn More
Clorhidrato de blasticidina S, Phytopure™, MP Biomedicals™
Código de producto. 17630877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17630877 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17630877 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215047783
Sinónimo: BLA-S, citovirina, clorhidrato de blasticidina S, ácido 4-[[3-amino-5-[(aminoiminometil)-1-oxopentil]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pirimidinil)-1,2,3,4-tetradeoxi-b-D-eritro-hex-2-enopiranurónico
El clorhidrato de blasticidina S es un antibiótico nucleósido de amplio espectro que inhibe la síntesis de proteínas en organismos procariotas y eucariotas. Es adecuado para la selección de células que transportan plásmidos que confieren resistencia a la blasticidina. La blasticidina S se utiliza como agente de selección para células transformadas que contienen los genes de resistencia bls, bsr o BSD, para seleccionar células HEK293-T con construcciones TLR-2 y células HEK-D5, y también se utiliza para estudiar la síntesis de proteínas a nivel de formación de enlaces peptídicos. Declaración de uso: A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Powder
CAS 3-9-3513
Fuente Streptomyces griseochromogenes
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 250 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Blasticidin S Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S Hydrochloride