Learn More
Blasticidina S, clorhidrato (de Streptomyces griseocromogenes), Fisher BioReagents
Código de producto. 10648203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 MG
50 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10648203 100 mg Vidrio ámbar 100 miligramos
10264913 25 mg Vidrio ámbar 25 MG
10658203 50 mg Vidrio ámbar 50 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648203 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2647100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3-9-3513
Fórmula molecular C17H27ClN8O5
Peso molecular (g/mol) 458.90
Clave InChI YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
Nombre IUPAC (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-Amino-5-[carbamimidoil(metil)amino]pentanoil]amino]-6-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,6-dihidro-2H-piran-2-carboxílico, ácido; clorhidrato
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blasticidin S Hydrochloride
Tipo Blasticidin S Hydrochloride
Nombre de nota From Streptomyces griseochromogenes
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión 248°C
Envase Vidrio ámbar
Potencia 900μg/mg min.
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.69
Porcentaje de pureza 99.0% min.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Blasticidin S Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.